A2153
Albumina sérica bovina
lyophilized powder, ≥96% (agarose gel electrophoresis)
Sinônimo(s):
Albumina bovina, Albumina, soro bovino, BSA
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
bovine
Nível de qualidade
Ensaio
≥96% (agarose gel electrophoresis)
Formulário
lyophilized powder
peso molecular
~66 kDa
purificado por
cold ethanol fractionation
embalagem
poly bottle of
origem
USA origin
técnica(s)
ELISA: suitable
blood typing: suitable
microbiological culture: suitable
Impurezas
≤6.0% Loss on Drying
perda
≤6%
pH
6.5-7.5 (1% in 0.15 M sodium chloride)
7
solubilidade
water: soluble (40 mg/ml)
nº de adesão UniProt
atividade externa
BT Virus, none detected
VSV Virus, none detected
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
bovine ... ALB(280717)
Aplicação
- , juntamente com o BTS (solução de descongelamento de Beltsville), para a extensão de espermatozoides durante a análise de movimento de espermatozoides
- como um componente do tampão Krebs-Ringer modificado (dmKRBT)
- na análise de deslocamento de gel
- como agente bloqueador na imunocitoquímica, imuno-histoquímica,(4) protocolo de imunofluorescência e ensaio de imunoabsorção enzimática (ELISA) sanduíche
- como um componente da solução salina tamponada com fosfato (PBS) para ressuspender células para análise durante a citometria de fluxo
- como um padrão de proteína para quantificar proteínas em amostras de tecido por meio do método de Bradford
- para medir a atividade enzimática da enzima 17β HSD
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de preparo
geralmente comprado junto com este produto
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)