243051
Poly(sodium 4-styrenesulfonate)
average Mw ~70,000
Sinônimo(s):
PSS, Poly(4-styrenesulfonic acid) sodium salt
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
powder or solid
Nível de qualidade
peso molecular
average Mw ~70,000
viscosidade
15-55 cP, 20 %(25 °C, Brookfield)(lit.)
pf
460 °C (dec.)
solubilidade
water and lower glycols: soluble
densidade
0.801 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[S](=O)(=O)(O)c1ccc(cc1)C=C
InChI
1S/C8H8O3S/c1-2-7-3-5-8(6-4-7)12(9,10)11/h2-6H,1H2,(H,9,10,11)
chave InChI
MAGFQRLKWCCTQJ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Características e benefícios
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Our research impacts on the hydrogen energy economy through the development of “smart” nanofilms for the protection of metal hydrides against air and moisture, while permitting release of hydrogen gas through these semi permeable nanofilms.
Professor Rivnay (Northwestern University, USA) discusses using organic mixed conductors as an alternative to efficiently bridge the ionic world of biology with contemporary microelectronics.
We present an article that discusses two applications in particular; first, using these layers as polyelectrolyte membranes to control permeability.