434574
Poly(sodium 4-styrenesulfonate)
average Mw ~1,000,000, powder
Sinônimo(s):
PSS, Poly(4-styrenesulfonic acid) sodium salt
About This Item
Produtos recomendados
forma
powder
peso molecular
average Mw ~1,000,000
viscosidade
70-170 cP, 10 wt. % in H2O(25 °C, Brookfield)(lit.)
pf
450 °C (dec.)
solubilidade
H2O: soluble
densidade
0.801 g/mL at 25 °C (lit.)
InChI
1S/C8H8O3S/c1-2-7-3-5-8(6-4-7)12(9,10)11/h2-6H,1H2,(H,9,10,11)
chave InChI
MAGFQRLKWCCTQJ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Características e benefícios
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Professor Rivnay (Northwestern University, USA) discusses using organic mixed conductors as an alternative to efficiently bridge the ionic world of biology with contemporary microelectronics.
We present an article that discusses two applications in particular; first, using these layers as polyelectrolyte membranes to control permeability.