444464
Polyanetholesulfonic acid sodium salt
Sinônimo(s):
Sodium polyanetholesulfonate
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
powder
peso molecular
average Mv 9,000-11,000
cadeia de caracteres SMILES
C/C=C/C1=CC=C(C=C1)OC.[O-]S(=O)[O-].[Na+]
InChI
1S/C10H12O.Na.H2O3S/c1-3-4-9-5-7-10(11-2)8-6-9;;1-4(2)3/h3-8H,1-2H3;;(H2,1,2,3)/q;+1;/p-2/b4-3+;;
chave InChI
JKJBFNAERWARKW-CZEFNJPISA-L
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Layer-by-Layer (LbL) Assembly, A "Gentle Yet Flexible" Method Toward Functional Biomaterials
We present an article that discusses two applications in particular; first, using these layers as polyelectrolyte membranes to control permeability.