Key Documents
323667
Sigma-Aldrich
Ácido poliacrílico
Sinônimo(s):
PAA
About This Item
Fórmula linear:
(C3H4O2)n
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
peso molecular
72.06 g/mol
Nível de qualidade
viscosidade
≤2000 cP
temperatura de transição
Tg 106 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C3H4O2.Na/c1-2-3(4)5;/h2H,1H2,(H,4,5);/q;+1/p-1
chave InChI
NNMHYFLPFNGQFZ-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
O ácido poliacrílico (PAA) tem natureza higroscópica, frágil e incolor, com Tg em aproximadamente 106oC. Em temperaturas acima de 200 a 250oC, ele perde água e se torna um anidrido polimérico reticulado insolúvel. A solubilidade do PAA seco em água aumenta com o aumento das temperaturas. Soluções concentradas de PAA em água são de natureza tixotrópica.
Aplicação
As aplicações do PAA podem incluir:
  • estudo da difusão de solutos em hidrogel de copolímero de álcool polivinílico/PAA
  • síntese de copolímero de bloco de poli(N-isopropilacrilamida)-PAA que responde tanto a estímulos de temperatura quanto de pH
  • preparo de copolímero em bloco de oligo (metacrilato de metila)/PAA para a administração por mixelas poliméricas de medicamentos hidrofóbicos
  • como agente espessante para adesivos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Nan Liu et al.
Nanoscale, 11(14), 6794-6801 (2019-03-26)
Sodium gadolinium fluoride (NaGdF4) nanoparticles are promising candidates as T1 shortening magnetic resonance imaging (MRI) contrast agents due to the paramagnetic properties of the Gd3+ ion. Effects of size and surface modification of these nanoparticles on proton relaxation times have
T Inoue et al.
Journal of controlled release : official journal of the Controlled Release Society, 51(2-3), 221-229 (1998-08-01)
An AB block copolymer of oligo(methyl methacrylate) (oMMA) and poly(acrylic acid) (PAAc) has been synthesized. The block copolymer forms micelles in an aqueous medium, as confirmed by a fluorescence probe technique using pyrene. Doxorubicin hydrochloride was incorporated into the micelle
A New Double-Responsive Block Copolymer Synthesized via RAFT Polymerization: Poly (N-isopropylacrylamide)-b lock-poly (acrylic acid)
Schili CM, et al.
Macromolecules, 37(21), 7861-7866 (2004)
P L Zeeuwen et al.
The Journal of investigative dermatology, 116(5), 693-701 (2001-05-12)
Using serial analysis of gene expression on cultured human keratinocytes we found high expression levels of genes putatively involved in host protection and defense, such as proteinase inhibitors and antimicrobial proteins. One of these expressed genes was the recently discovered
Yanxia Wang et al.
International journal of pharmaceutics, 441(1-2), 170-180 (2012-12-15)
A novel galactose-decorated cross-linked micelles (cl-micelles) with ionic cores using cystamine (Cys) as a biodegradable cross-linker was prepared by using block ionomer complexes of poly(ethylene glycol)-b-poly(2-acryloxyethyl-galactose)-b-poly(acrylic acid) (PEG-b-PAEG-b-PAA) and Ca(2+) (PEG-b-PAEG-b-PAA cl-micelles/Cys). Doxorubicin (DOX) was successfully incorporated into the ionic
Artigos
New methods for materials fabrication at the micro- and nanoscale will drive scientific and technological advances in areas of materials science, chemistry, physics, and biology. The broad diversity of potentially relevant materials, length scales, and architectures underscores the need for flexible patterning approaches. One important example is the fabrication of 3D periodic structures composed of colloidal, polymeric, or semiconductor5 materials.
Magnetic-plasmonic nanoparticles offer the combined benefits of both a magnetic probe as well as additional imaging modes usually associated with noble metal nanoparticles. Professor Shinya Maenosono (Japan Advanced Institute of Science and Technology) explores the synthesis, characterization, and proof-of-concept application of Ag/FeCo/Ag core/shell/shell magnetic-plasmonic nanobeads for imaging and isolation of cellular organelles (autophagosomes of COS-1 cells).