81123
Poly(acrylic acid sodium salt)
analytical standard, for GPC, 16,000
Sinônimo(s):
Poly(sodium acrylate), Sodium polyacrylate
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
for GPC
Nível de qualidade
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
peso molecular
Mn ~12800
Mp ~16000
Mw ~18100
técnica(s)
gel permeation chromatography (GPC): suitable
Mw/Mn
~1.41
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C3H4O2.Na/c1-2-3(4)5;/h2H,1H2,(H,4,5);/q;+1/p-1
chave InChI
NNMHYFLPFNGQFZ-UHFFFAOYSA-M
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?