181293
Ácido poliacrílico
analytical standard, average Mn 130,000 (Typical)
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
peso molecular
average Mn 130,000 (Typical)
técnica(s)
gel permeation chromatography (GPC): suitable
temperatura de transição
Tg 106 °C
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[O-]C(=O)C=C
InChI
1S/C3H4O2.Na/c1-2-3(4)5;/h2H,1H2,(H,4,5);/q;+1/p-1
chave InChI
NNMHYFLPFNGQFZ-UHFFFAOYSA-M
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
200.3 °F
Ponto de fulgor (°C)
93.5 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?