435325
Poly(acrylic acid) partial potassium salt
<1000 μm particle size
Sinônimo(s):
Poly(acrylic acid) potassium salt, Potassium polyacrylate
About This Item
forma
solid
Impurezas
<600 ppm residual acrylic acid
tamanho de partícula
<1000 μm
densidade
0.4 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[K+].OC(=O)C=C.[O-]C(=O)C=C
InChI
1S/C3H4O2.K/c1-2-3(4)5;/h2H,1H2,(H,4,5);/q;+1/p-1
chave InChI
ZUBIJGNKOJGGCI-UHFFFAOYSA-M
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1