191973
Poly(2-acrylamido-2-methyl-1-propanesulfonic acid) solution
average Mw 2,000,000, 15 wt. % in H2O
Sinônimo(s):
2-Acrylamido-2-methyl-1-propanesulfonic acid polymer, 2-Acrylamido-2-methylpropanesulfonic acid polymer, PolyAMPS
About This Item
Produtos recomendados
peso molecular
average Mw 2,000,000
Nível de qualidade
concentração
15 wt. % in H2O
pH
1.0-3.0
tensão superficial
79.8 dyn/cm, 1 wt. %
viscosidade
~200,000 cP, Brookfield RVT(lit.)
número de acidez
41‑45 mg KOH/g
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(CS(O)(=O)=O)NC(=O)C=C
InChI
1S/C7H13NO4S/c1-4-6(9)8-7(2,3)5-13(10,11)12/h4H,1,5H2,2-3H3,(H,8,9)(H,10,11,12)
chave InChI
XHZPRMZZQOIPDS-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Características e benefícios
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
We present an article that discusses two applications in particular; first, using these layers as polyelectrolyte membranes to control permeability.