Documentos Principais
458627
Sigma-Aldrich
Poly[bis(2-chloroethyl) ether-alt-1,3-bis[3-(dimethylamino)propyl]urea] quaternized, solution
62 wt. % in H2O
Sinônimo(s):
Polyquaternium-2
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
concentração
62 wt. % in H2O
índice de refração
n20/D 1.468
pH
7.5-8.5 (10 wt. % in solution)
p.e.
105 °C
densidade
1.13 g/mL at 25 °C
Aplicação
Adhesion promoter toward polar surfaces. Conditioning agent in personal care products.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Artigos
We present an article that discusses two applications in particular; first, using these layers as polyelectrolyte membranes to control permeability.