Documentos Principais
190888
Sigma-Aldrich
Poly[(2-ethyldimethylammonioethyl methacrylate ethyl sulfate)-co-(1-vinylpyrrolidone)]
average Mw <1,000,000 by GPC, 20 wt. % in H2O
Sinônimo(s):
Poly(1-vinylpyrrolidone-co-2-dimethylaminoethyl methacrylate), Polyquaternium D 11
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Formulário
solid
Nível de qualidade
peso molecular
average Mw <1,000,000 by GPC
concentração
20 wt. % in H2O
densidade
1.05 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
[S](=O)(=O)(OCC)OCC.N1(CCCC1=O)C=C.N(CCOC(=O)C(=C)C)(C)C
InChI
1S/C8H15NO2.C6H9NO.C4H10O4S/c1-7(2)8(10)11-6-5-9(3)4;1-2-7-5-3-4-6(7)8;1-3-7-9(5,6)8-4-2/h1,5-6H2,2-4H3;2H,1,3-5H2;3-4H2,1-2H3
chave InChI
XXJPSODUGQZOHA-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Poly[(2-ethyldimethylammonioethyl methacrylate ethyl sulfate)-co-(1-vinylpyrrolidone)] is a cationic polyelectrolyte that can be used as a reducing and protective agent to synthesize nanoparticles.
Nota de preparo
Quaternized with diethyl sulfate
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Artigos
Self-assembled monolayers (SAMs) have attracted enormous interest for a wide variety of applications in micro- and nano-technology. In this article, we compare the benefits of three different classes of SAM systems (alkylthiolates on gold.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
190888-500G
190888-250G4061837850738