Key Documents
190845
Sigma-Aldrich
Poly(1-vinylpyrrolidone-co-vinyl acetate)
average Mw ~50,000 (GPC vs. poly(ethylene oxide)), powder
Sinônimo(s):
PVP-VA copolymer
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
forma
powder
peso molecular
average Mw ~50,000 (GPC vs. poly(ethylene oxide))
temperatura de transição
Tg 64 °C
densidade
1.27 g/mL at 25 °C (lit.)
InChI
1S/C6H9NO.C4H6O2/c1-2-7-5-3-4-6(7)8;1-3-6-4(2)5/h2H,1,3-5H2;3H,1H2,2H3
chave InChI
FYUWIEKAVLOHSE-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Poly(1-vinylpyrrolidone-co-vinyl acetate) can be used as a starting material to prepare a quasi-solid polymer electrolyte (QSPE) for dye-sensitized solar cells.
It can be used to preparepolymer blend membranes for pervaporation separation of ethanol and2-ethylhexanol mixtures.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)