Documentos Principais
81420
Sigma-Aldrich
Polivinilpirrolidona
K 30
Sinônimo(s):
PVP, Polividona, Povidona
About This Item
Fórmula linear:
(C6H9NO)n
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Nível de qualidade
Formulário
powder
aplicação(ões)
coatings
pharmaceutical
cadeia de caracteres SMILES
C=CN1CCCC1=O (Canonical-SMILES)
C=CN1CCCC1=O
InChI
1S/C6H9NO/c1-2-7-5-3-4-6(7)8/h2H,1,3-5H2
chave InChI
WHNWPMSKXPGLAX-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Polyvinylpyrrolidone (PVP), also commercially known as K30, is a water soluble polymer. It has a hygroscopic nature with good adhesive properties. It has a stable pH and has the ability to form transparent films.
Aplicação
PVP has a wide range of usage such as:
  • an adhesive for making gluesticks and metal adhesives
  • a dispersant for ceramics
  • coatings and inks
  • formation of synthetic fibres and textiles
  • porous membranes
Outras notas
A polivinilpirrolidona é um componente da solução de Denhardt e está incluída a uma concentração de 1% (p/v) na solução-estoque 50X padrão.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5
Solid dispersion of carbamazepine in PVP K30 by conventional solvent evaporation and supercritical methods
Sethia S and Squillante E
International Journal of Pharmaceutics, 272(1-2), 1-10 (2004)
Robust Ag nanoplate ink for flexible electronics packaging
Li R, et al.
Nanoscale, 7(16), 7368-7377 (2015)
Rapid pain relief using transdermal film forming polymeric solution of ketorolac
Ammar HO, et al.
Pharmaceutical Development and Technology, 18(5), 1005-1016 (2013)
Fabrication of CdS nanorods in PVP fiber matrices by electrospinning
Lu X, et al.
Macromolecular Rapid Communications, 26(16), 1325-1329 (2005)
In situ monitoring of flash-light sintering of copper nanoparticle ink for printed electronics
Hwang H, et al.
Nanotechnology, 23(48), 485205-485205 (2012)