H8000
L-Histidina
≥99% (TLC), ReagentPlus®
Sinônimo(s):
NSC 137773, Ácido (S)-2-amino-3-(4-imidazolil)propiônico
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
L-Histidina, ReagentPlus®, ≥99% (TLC)
Nível de qualidade
linha de produto
ReagentPlus®
Ensaio
≥99% (TLC)
Formulário
powder
cor
white to off-white
pf
282 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
0.5 M HCl: 50 mg/mL
aplicação(ões)
cell analysis
cadeia de caracteres SMILES
N[C@@H](Cc1c[nH]cn1)C(O)=O
InChI
1S/C6H9N3O2/c7-5(6(10)11)1-4-2-8-3-9-4/h2-3,5H,1,7H2,(H,8,9)(H,10,11)/t5-/m0/s1
chave InChI
HNDVDQJCIGZPNO-YFKPBYRVSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Chromatograms
application for HPLCNossa equipe de cientistas tem experiência em todas as áreas de pesquisa, incluindo Life Sciences, ciência de materiais, síntese química, cromatografia, química analítica e muitas outras.