H5659
L-Histidina
98.5-101.0%, suitable for cell culture, BioXtra, non-animal source
Sinônimo(s):
Ácido L-α-amino-β-(4-imidazolil)propiônico
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
L-Histidina, from non-animal source, meets EP testing specifications, suitable for cell culture, 98.5-101.0%
fonte biológica
non-animal source
Nível de qualidade
Agency
meets EP testing specifications
linha de produto
BioXtra
Ensaio
98.5-101.0%
Formulário
crystalline powder
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
endotoxin, tested
cor
white
pf
254 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
H2O: 100 mg/mL
cadeia de caracteres SMILES
O.Cl.N[C@@H](Cc1c[nH]cn1)C(O)=O
InChI
1S/C6H9N3O2.ClH.H2O/c7-5(6(10)11)1-4-2-8-3-9-4;;/h2-3,5H,1,7H2,(H,8,9)(H,10,11);1H;1H2/t5-;;/m0../s1
chave InChI
CMXXUDSWGMGYLZ-XRIGFGBMSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?