H6034
L-Histidina
98.5-101.0%, suitable for cell culture, non-animal source, meets EP, USP testing specifications
Sinônimo(s):
NSC 137773, Ácido (S)-2-amino-3-(4-imidazolil)propiônico
About This Item
Produtos recomendados
product name
L-Histidina, suitable for cell culture, meets EP, USP testing specifications, from non-animal source
fonte biológica
non-animal source
Nível de qualidade
Agency
meets EP testing specifications
meets USP testing specifications
Ensaio
98.5-101.0%
forma
powder
atividade óptica
[α]20/D 12.0 to 12.8 °, c = 11 in 6 M HCl
[α]25/D 12.6 to 14.0 °, c = 11 in 6 M HCl
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
endotoxin, tested
cor
white to off-white
pf
282 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
H2O: 50 mg/mL
traços de cátion
As: ≤1 ppm
Fe: ≤10 ppm
NH4+: <0.02%
aplicação(ões)
peptide synthesis
pharmaceutical (small molecule)
grupo funcional
(Imidazole)
amine
carboxylic acid
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
N[C@@H](Cc1c[nH]cn1)C(O)=O
InChI
1S/C6H9N3O2/c7-5(6(10)11)1-4-2-8-3-9-4/h2-3,5H,1,7H2,(H,8,9)(H,10,11)/t5-/m0/s1
chave InChI
HNDVDQJCIGZPNO-YFKPBYRVSA-N
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
- Can be used in Metabolomics and Biochemical research
- High-quality compound suitable for multiple research applications
Outras notas
Aplicação
produto comparável
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Os clientes também visualizaram
Roger L. Lundblad
Chromatograms
application for HPLCNossa equipe de cientistas tem experiência em todas as áreas de pesquisa, incluindo Life Sciences, ciência de materiais, síntese química, cromatografia, química analítica e muitas outras.