53319
L-Histidina
≥99.5% (NT), BioUltra
Sinônimo(s):
NSC 137773, Ácido (S)-2-amino-3-(4-imidazolil)propiônico
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
L-Histidina, BioUltra, ≥99.5% (NT)
linha de produto
BioUltra
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.5% (NT)
Formulário
powder or crystals
atividade óptica
[α]20/D −39±1°, c = 2% in H2O
Impurezas
insoluble matter, passes filter test
≤0.5% foreign amino acids
resíduo de ignição
≤0.1% (as SO4)
perda
≤0.5% loss on drying, 110 °C
cor
white
pH
7.0-8.0 (25 °C, 0.1 M in H2O)
pf
282 °C (dec.) (lit.)
~285 °C (dec.)
solubilidade
H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
traços de cátion
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
NH4+: ≤500 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
0.1 M in H2O
Absorção UV
λ: 260 nm Amax: 0.05
λ: 280 nm Amax: 0.05
cadeia de caracteres SMILES
N[C@@H](Cc1c[nH]cn1)C(O)=O
aplicação(ões)
detection
InChI
1S/C6H9N3O2/c7-5(6(10)11)1-4-2-8-3-9-4/h2-3,5H,1,7H2,(H,8,9)(H,10,11)/t5-/m0/s1
chave InChI
HNDVDQJCIGZPNO-YFKPBYRVSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Chromatograms
application for HPLCNossa equipe de cientistas tem experiência em todas as áreas de pesquisa, incluindo Life Sciences, ciência de materiais, síntese química, cromatografia, química analítica e muitas outras.