H3751
D-Histidine
≥98% (TLC)
Sinônimo(s):
(R)-2-Amino-3-(4-imidazolyl)propionic acid, D-α-Amino-β-(4-imidazolyl)propionic acid
Ensaio
≥98% (TLC)
Formulário
powder
cor
white
pf
280 °C
solubilidade
1 M HCl: soluble
aplicação(ões)
detection
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
N[C@H](Cc1c[nH]cn1)C(O)=O
InChI
1S/C6H9N3O2/c7-5(6(10)11)1-4-2-8-3-9-4/h2-3,5H,1,7H2,(H,8,9)(H,10,11)/t5-/m1/s1
chave InChI
HNDVDQJCIGZPNO-RXMQYKEDSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Chromatograms
application for HPLCNossa equipe de cientistas tem experiência em todas as áreas de pesquisa, incluindo Life Sciences, ciência de materiais, síntese química, cromatografia, química analítica e muitas outras.