A7377
D-Alanine
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
(R)-2-Aminopropionic acid
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
D-Alanine, ≥98% (HPLC)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white
pf
291 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
H2O: soluble
aplicação(ões)
detection
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
C[C@@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)/t2-/m1/s1
chave InChI
QNAYBMKLOCPYGJ-UWTATZPHSA-N
Descrição geral
Aplicação
- as an amine donor for ω-transaminase mediated (R)-amination
- as a substrate for the treatment of D-amino acid oxidase (DAAO )-transfected cells
- to measure the heat capacity of L-alanine single crystal
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Protocolos
This procedure applies to all products that have a specification for the enzymatic assay of D Alanine Racemase.
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCNossa equipe de cientistas tem experiência em todas as áreas de pesquisa, incluindo Life Sciences, ciência de materiais, síntese química, cromatografia, química analítica e muitas outras.