A7502
DL-Alanine
≥99% (HPLC)
Sinônimo(s):
(±)-2-Aminopropionic acid
Ensaio
≥99% (HPLC)
Formulário
powder
técnica(s)
ligand binding assay: suitable
cor
white to off-white
pf
289 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
H2O: soluble
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
CC(N)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)
chave InChI
QNAYBMKLOCPYGJ-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCNossa equipe de cientistas tem experiência em todas as áreas de pesquisa, incluindo Life Sciences, ciência de materiais, síntese química, cromatografia, química analítica e muitas outras.