147966
DL-Phenylalanine
99%, for peptide synthesis, ReagentPlus®
Sinônimo(s):
(±)-2-Amino-3-phenylpropionic acid
About This Item
Nome do produto
DL-Phenylalanine, ReagentPlus®, 99%
Nível de qualidade
linha de produto
ReagentPlus®
Ensaio
99%
Formulário
powder, crystals or granules
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
pf
266-267 °C (dec.) (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
NC(Cc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)
chave InChI
COLNVLDHVKWLRT-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)