Merck
Todas as fotos(5)
Documentos Principais
A7627
Sigma-Aldrich
L-Alanine
≥98% (TLC), suitable for cell culture
Sinônimo(s):
(S)-2-Aminopropionic acid, L-α-Aminopropionic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C3H7NO2
Número CAS:
Peso molecular:
89.09
Beilstein:
1720248
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
eCl@ss:
32160406
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.26
Nome do produto
L-Alanine, ≥98% (TLC)
Ensaio
≥98% (TLC)
Formulário
powder
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
cor
, Colorless or White
solubilidade
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
C[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)/t2-/m0/s1
chave InChI
QNAYBMKLOCPYGJ-REOHCLBHSA-N
Informações sobre genes
human ... CA1(759) , CA2(760)
Descrição geral
L-Alanine, a non-essential amino acid, is produced enzymatically from L-aspartate using aspartate β-decarboxylase. It is the smallest among all the aminoacids.
Aplicação
L-Alanine has been used as a supplement in complete medium for cell culture.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5
L-Serine ReagentPlus®, ≥99% (HPLC)
Sigma-Aldrich
S4500
L-Serine
DL-Alanine ≥99%, FCC, FG
Sigma-Aldrich
W381810
DL-Alanine
L-Asparagine ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
A0884
L-Asparagine
β-Alanine 99%
Sigma-Aldrich
146064
β-Alanine
Amino Acid Biosynthesis ? Pathways, Regulation and Metabolic Engineering, 147-152 (2007)
Generation of a defined and uniform population of CNS progenitors and neurons from mouse embryonic stem cells
Bibel M, et al.
Nature Protocols, 2(5), 1034-1034 (2007)
The Prokaryotes: Vol. 6: Proteobacteria: Gamma Subclass, 2663-2679 (2006)
Mauro G. Di Pasquale
Amino Acids and Proteins for the Athlete: The Anabolic Edge, 297-297 (2007)
beta-N-methylamino-L-alanine induces neurological deficits and shortened life span in Drosophila
Zhou X, et al.
Toxins, 2(11), 2663-2679 (2010)