05129
L-Alanine
BioUltra, ≥99.5% (NT)
Sinônimo(s):
(S)-2-Aminopropionic acid, L-α-Aminopropionic acid
About This Item
Produtos recomendados
linha de produto
BioUltra
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.5% (NT)
Formulário
powder or crystals
atividade óptica
[α]20/D +14.0±1.0°, c = 5% in 5 M HCl
Impurezas
insoluble matter, passes filter test
≤0.3% foreign amino acids
resíduo de ignição
≤0.05%
perda
≤0.05% loss on drying, 20 °C (HV)
cor
colorless to white
pH
5.5-7.0 (25 °C, 1 M in H2O)
pf
314.5 °C
solubilidade
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
traços de cátion
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
NH4+: ≤100 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
1 M in H2O
Absorção UV
λ: 260 nm Amax: ≤0.03
λ: 280 nm Amax: ≤0.02
aplicação(ões)
detection
cadeia de caracteres SMILES
C[C@H](N)C(O)=O
C[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)/t2-/m0/s1
chave InChI
QNAYBMKLOCPYGJ-REOHCLBHSA-N
Aplicação
- A Color Indicator Based on 3-(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium Bromide (MTT) and a Biodegradable Poly(ester amide) for Detecting Bacterial Contamination.: This study developed a biodegradable poly(ester amide) containing L-Alanine used with MTT for the detection of bacterial contamination, highlighting its potential in health-related applications (Franco et al., 2024).
- Randomized Trial to Assess the Safety and Tolerability of Daily Intake of an Allulose Amino Acid-Based Hydration Beverage in Men and Women.: Investigates the impact of a daily hydration beverage supplemented with L-Alanine among other amino acids on hydration and nutrient uptake in humans, emphasizing its safety and efficacy (Bloomer et al., 2024).
- Comparison of methods for the NMR measurement of motionally averaged dipolar couplings.: This study utilizes L-Alanine samples to compare NMR methods for measuring dipolar couplings, contributing to the improvement of NMR spectroscopy techniques (Southern et al., 2024).
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Chromatograms
application for HPLCNossa equipe de cientistas tem experiência em todas as áreas de pesquisa, incluindo Life Sciences, ciência de materiais, síntese química, cromatografia, química analítica e muitas outras.