1.01007
L-Alanine
for biochemistry
Sinônimo(s):
L-Alanine, 2-Aminopropionic acid, Ala
About This Item
Nível de qualidade
forma
solid
pH
5.5-6.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pf
295-297 °C (decomposition)
solubilidade
166.5 g/L
densidade
1.40 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
660 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)
chave InChI
QNAYBMKLOCPYGJ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
≤ 0.2 %≤ 0.2 %
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1