1250
L-Alanine
≥98% dry basis (titration)
Sinônimo(s):
L-Alanine, Ala
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
L-Alanine, A non-essential amino acid.
Nível de qualidade
descrição
RTECS - AY2990000
Merck USA index - 14, 204
Ensaio
≥98% dry basis (titration)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
cor
white
solubilidade
water: 5 mg/mL
traços de cátion
heavy metals: ≤10 ppm
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
[N+H3]C(C)C(=O)[O-]
InChI
1S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)
chave InChI
QNAYBMKLOCPYGJ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Advertência
Reconstituição
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1