Key Documents
3570
Millipore
Glicina
Sinônimo(s):
Glicocol, Ácido aminoacético, Ácido aminoetanoico
About This Item
Fórmula linear:
NH2CH2COOH
Número CAS:
Peso molecular:
75.07
Beilstein:
635782
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.54
Ensaio
>99% (by assay)
Nível de qualidade
forma
crystalline solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
Impurezas
≤100 CFU/g Total microorganism
≤6.0 EU/g Endotoxin
cor
white
pKa (25 °C)
(1) 2.35, (2) 9.60
2.35
pf
240 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
water: 250 mg/mL
traços de cátion
Fe: ≤10 ppm
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
NCC(O)=O
InChI
1S/C2H5NO2/c3-1-2(4)5/h1,3H2,(H,4,5)
chave InChI
DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
A non-essential, optically inactive, non-chiral amino acid. It is the smallest of the 20 natural amino acids. Acts as an inhibitory neurotransmitter, particularly in brain stem and medulla. Shown to block NMDA-stimulated dopamine release in fetal mesencephalic cell cultures. Also reported to increase NMDA-receptor mediated synaptic potential in cortical neurons.
A nonpolar, uncharged amino acid.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Neurotransmissor inibitório na coluna vertebral, regulador alostérico dos receptores de NMDA.
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
Outras notas
Shapiro, S. 1997. Neurosurgery 40, 168.
Mount, H., et al. 1991. Mol. Pharmacol.39, 205.
Thompson, A.M., et al. 1989. Nature338, 422.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
Glicina BioUltra, for molecular biology, ≥99.0% (NT)
Sigma-Aldrich
50046
Glicina
Glicina ACS reagent, ≥98.5%
Sigma-Aldrich
410225
Glicina
Glicina ReagentPlus®, ≥99% (HPLC)
Sigma-Aldrich
G7126
Glicina