94119
Glicina
analytical standard, for nitrogen determination according to Kjeldahl method
Sinônimo(s):
Glicocol, Ácido aminoacético, Ácido aminoetanoico
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0%
classe(s) química(is) do analito
amino acids, peptides, proteins
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
titration: suitable
Impurezas
18.6%±0.2% total nitrogen acc. to Kjeldahl
perda
≤0.05% loss on drying
pKa (25 °C)
(1) 2.35, (2) 9.60
2.35
pf
240 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
1 M HCl: 75 mg/L, clear, colorless (2.252g in 30mL)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
traços de cátion
NH4+: ≤200 mg/kg
aplicação(ões)
food and beverages
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
NCC(O)=O
InChI
1S/C2H5NO2/c3-1-2(4)5/h1,3H2,(H,4,5)
chave InChI
DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- Evaluate Kjeldahl′s procedure to determine total protein content of reference standards used in clinical laboratories.
- Analyze beer and wine for their protein and total usable nitrogen using a microwell ninhydrin assay.
- Compare Kjeldahl and Dumas methods for routine analysis of dairy products in an interlaboratory study.
- Simultaneously determine total phosphorus and total Kjeldahl nitrogen in surface water samples.
- Quantitatively determine nitrate in surface waters using Valdetrama method.
- Measure low level Kjeldahl nitrogen using an AutoAnalyzer.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
- Available in a neat format in a secure glass bottle to ensure its stability for the entire shelf life until opened.
- High-quality offering accurate titer determinations
Produtos recomendados
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?