Documentos Principais
G8898
Sigma-Aldrich
Glicina
≥99%, suitable for western blotting
Sinônimo(s):
Glicocol, Ácido aminoacético, Ácido aminoetanoico
About This Item
Fórmula linear:
NH2CH2COOH
Número CAS:
Peso molecular:
75.07
Beilstein:
635782
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
eCl@ss:
32160406
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.28
Nome do produto
Glicina, suitable for electrophoresis, ≥99%
Nível de qualidade
Ensaio
≥99%
Formulário
powder
técnica(s)
electrophoresis: suitable
western blot: suitable
Impurezas
≤0.01% Insoluble matter
cor
white to off-white
pKa (25 °C)
(1) 2.35, (2) 9.60
2.35
pf
240 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
H2O: 200 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤70 ppm
traços de cátion
heavy metals (as Pb): ≤20 ppm
Absorção
≤0.15 at 280 at 1 M
grupo funcional
amine
carboxylic acid
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
NCC(O)=O
InChI
1S/C2H5NO2/c3-1-2(4)5/h1,3H2,(H,4,5)
chave InChI
DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
Descrição geral
A glicina é uma molécula com pI de 6,7, que é semelhante ao pH do gel de empilhamento. Tem a vantagem de ter baixa mobilidade, hidrofobicidade e não se associar a proteínas. A glicina é um componente de tampões de corrida de Tris-glicina e Tris-glicina-SDS (dodecil sulfato de sódio) para eletroforese com gel de poliacrilamida. A glicina também é um componente do tampão de transferência de Towbin para Western blot.
A glicina, um aminoácido proteinogênico aquiral, desempenha uma série de funções na bioquímica e na fisiologia. Como um aminoácido glicogênico não polar, não essencial, ela age como um neurotransmissor inibitório no sistema nervoso central e coagonista nos receptores NMDA com glutamato. Servindo como precursor, a glicina é um componente estrutural fundamental para as macromoléculas, desempenhando um papel vital nos processos celulares.
Além de suas funções biológicas, a glicina apresenta versatilidade em aplicações de pesquisa. Seu papel como reagente bioquímico a torna valiosa em ensaios e procedimentos, enquanto sua capacidade de tamponamento é essencial em técnicas como SDS-PAGE, Western blotting, cromatografia e cultura de células. A natureza zwitteriônica da glicina a torna um tampão eficaz em vários valores de pH, amplamente utilizada em pesquisa de imunologia para preparação de tampão em técnicas como Western blotting. Compatível com enzimas, a glicina é útil em ensaios enzimáticos como determinação de lactato. Além disso, a glicina contribui para as formulações de tampão para estabilização de proteína, controle de pH e reações enzimáticas.
Aplicação
  • A glicina foi usada para o preparo de estruturas compostas de gelatina.
  • Ela foi usada no tampão de eluição para extrair proteínas usando a coluna de proteína G HiTrap.
  • Ela foi usada nos tampões de SDS de amostra, corrida e transferência preparados para SDS-PAGE (eletroforese em gel de poliacrilamida com dodecil-sulfato de sódio).
Ações bioquímicas/fisiológicas
Neurotransmissor inibitório na coluna vertebral, regulador alostérico dos receptores de NMDA.
Características e benefícios
  • Adequada para estudos bioquímicos e de biologia celular
  • Composto de alta qualidade adequado para várias aplicações de pesquisa
Nota de análise
Testado para uso em tampões de eletrodo para PAGE e nos tampões de transferência para Western blot.
Outras notas
Para mais informações sobre nossa linha de Bioquímicos, preencha este formulário.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 8
1 of 8
Glicina BioXtra, ≥99% (titration)
Sigma-Aldrich
G7403
Glicina
Glicina 99%, FCC
Sigma-Aldrich
W328707
Glicina
Glicina puriss. p.a., reag. Ph. Eur., buffer substance, 99.7-101% (calc. to the dried substance)
Sigma-Aldrich
33226
Glicina
Glicina granulated, EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP
SAFC
1.03669
Glicina
Glicina meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, 99-101% (based on anhydrous substance)
Sigma-Aldrich
15527
Glicina
The role of muscle-derived stem cells in bone tissue engineering.
Sun JS et al.
Biomaterials, 26, 3953-3953 (2005)
Quantitative immunofluorescent blotting of the multidrug resistance-associated protein 2 (MRP2).
Gerk PM
Journal of Pharmacological and Toxicological Methods, 63, 279-279 (2011)
Hames, B.D. and Rickwood, D.
Gel Electrophoresis of Proteins: A Practical Approach, 32-35 (1990)
Westermeier R
Electrophoresis in Practice: A Guide to Methods and Applications of DNA and Protein Separations (2016)
The newly developed monoclonal antibody SA7D6 exhibits potential for detection of Staphylococcus aureus.
Senevirathne A and Kim K-P
Food Science and Biotechnology, 24, 1177-1184 (2015)