15527
Glicina
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, 99-101% (based on anhydrous substance)
Sinônimo(s):
Glicocol, Ácido aminoacético, Ácido aminoetanoico
About This Item
Nível de qualidade
Ensaio
99-101% (based on anhydrous substance)
forma
crystalline powder
qualidade
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP
técnica(s)
IR spectroscopy: suitable
Impurezas
hydrolyzable substances, complies
organic volatile impurities, complies (GC)
residual solvents, complies
≤0.001% heavy metals (as Pb)
≤1.0% ninhydrin-positive substances
resíduo de ignição
≤0.1% (as SO4)
perda
≤0.2% loss on drying, 105 °C, 2 h
cor
white
pH
5.9-6.4 (20 °C, 5%)
pKa (25 °C)
(1) 2.35, (2) 9.60
2.35
pf
240 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
H2O: soluble 25 gm in 100 ml at 25 degrees c
H2O: soluble 39.1 gm in 100 ml at 50 degrees c
alcohol: soluble 0.06 gm in 100 gm (Absolute)
pyridine: soluble 164 parts
alcohol: very slightly soluble
diethyl ether: very slightly soluble
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
adequação
complies for appearance of solution
complies for reaction against H2SO4
in accordance for identity (IR)
cadeia de caracteres SMILES
NCC(O)=O
InChI
1S/C2H5NO2/c3-1-2(4)5/h1,3H2,(H,4,5)
chave InChI
DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
rat ... Grin2a(24409)
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)