Documentos Principais
1.04201
Millipore
Glicina
GR for analysis
Sinônimo(s):
Gly, Ácido aminoacético, Ácido aminoetanoico, Glicocol, Ácido aminoacético, Ácido aminoetanoico
About This Item
Fórmula linear:
NH2CH2COOH
Número CAS:
Peso molecular:
75.07
Beilstein:
635782
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
Número do índice EC:
200-272-2
NACRES:
NA.21
pressão de vapor
0.0000171 Pa ( 25 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.7% (perchloric acid titration)
Formulário
solid
potência
7930 mg/kg LD50, oral (Rat)
técnica(s)
inhibition assay: suitable
pH
5.9-6.4 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pKa (25 °C)
(1) 2.35, (2) 9.60
2.35
pf
240 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
soluble 250 g/L
densidade
1.161 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
920 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
NCC(O)=O
InChI
1S/C2H5NO2/c3-1-2(4)5/h1,3H2,(H,4,5)
chave InChI
DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
  • Crosstalk de ácido biliar da microbiota e fígado gorduroso metabólico em robalo manchado (Lateolabrax maculatus): o papel de um suplemento de colesterol, taurina e glicina.: Este estudo investiga o uso de glicina em suplementos alimentares para modular a microbiota intestinal e o metabolismo do ácido biliar, o que afeta significativamente a saúde hepática e o metabolismo de gordura em espécies marinhas, fornecendo informações sobre estratégias nutricionais para a aquacultura (Song et al., 2024).
Ações bioquímicas/fisiológicas
Neurotransmissor inibitório na coluna vertebral, regulador alostérico dos receptores de NMDA.
Nota de análise
Teor (titulação com ácido perclórico): ≥ 99,7%
Identidade (espectro IV): passa no teste
pH (50 g/l de água livre de CO₂): 5,9-6,3
Cloreto (Cl): ≤ 0,003%
Sulfato (SO₄): ≤ 0,0025%
Metais pesados (como Pb): ≤ 0,001%
Cu (cobre): ≤ 0,0001%
Fe (ferro): ≤ 0,0001%
Pb (chumbo): ≤ 0,0001%
NH₄ (amônio): ≤ 0,02%
Aminoácidos estranhos: ≤ 0,1%
Outras substâncias positivas para ninidrina: ≤ 0,1%
Matéria insolúvel em água: ≤ 0,003%
Cinza sulfatada (600 °C): ≤ 0,05%
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
No data available
Ponto de fulgor (°C)
No data available
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 8
1 of 8
Glicina crystalline, EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP
SAFC
1.00590
Glicina
Glicina puriss. p.a., reag. Ph. Eur., buffer substance, 99.7-101% (calc. to the dried substance)
Sigma-Aldrich
33226
Glicina
Glicina meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, 99-101% (based on anhydrous substance)
Sigma-Aldrich
15527
Glicina
Glycine-15N 98 atom % 15N
Sigma-Aldrich
299294
Glycine-15N
Glicina analytical standard, for nitrogen determination according to Kjeldahl method
Supelco
94119
Glicina
Glycine-d5 98 atom % D
Sigma-Aldrich
175838
Glycine-d5
Glycine-15N endotoxin tested, 98 atom % 15N
Sigma-Aldrich
660736
Glycine-15N
Glicina Absorbance (260 nm and 280 nm): ≤0.01.
Millipore
357002
Glicina
Artigos
Learn more about our culture media portfolio for microbial examination of non-sterile products, fully compliant with the harmonized Pharmacopoeia.