Merck
1.00590
SAFC
Glicina
crystalline, EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP
Fabricação farmacêutica
Sinônimo(s):
Glicina, Glicocol, Ácido aminoacético, Ácido aminoetanoico
About This Item
Fórmula linear:
NH2CH2COOH
Número CAS:
Peso molecular:
75.07
Beilstein:
635782
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352121
Número do índice EC:
200-272-2
Agency
BP
ChP
JP
Ph. Eur.
USP
Nível de qualidade
pressão de vapor
0.0000171 Pa ( 25 °C)
descrição
EMPROVE® EXPERT Ph Eur,BP,JP,USP
linha de produto
EMPROVE® EXPERT
Ensaio
98.5-101.0% (calculated on dried substance, perchloric acid titration)
forma
crystalline
solid
técnica(s)
inhibition assay: suitable
pH
5.9-6.4 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pKa (25 °C)
(1) 2.35, (2) 9.60
2.35
pf
240 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
soluble 250 g/L
densidade
1.161 g/cm3 at 20 °C
aplicação(ões)
liquid formulation
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
NCC(O)=O
InChI
1S/C2H5NO2/c3-1-2(4)5/h1,3H2,(H,4,5)
chave InChI
DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Os produtos químicos desempenham um papel importante na estabilização de um medicamento biológico durante seu processo de fabricação e formulação, por exemplo, impedindo a agregação. Oferecemos uma ampla gama de estabilizantes, tampões e sais de alta qualidade para purificar e formular suas biomoléculas de forma bem-sucedida. Desenvolvidos especificamente para aplicações de alto risco, eles têm baixa biocarga e baixo teor de endotoxinas.
Como parte de nosso Programa Emprove®, nossas matérias-primas são fornecidas com uma documentação extensa para facilitar a conformidade de seu produto farmacêutico e biofarmacêutico, transparência total da cadeia de suprimentos e mitigação de riscos. Nosso portfólio SAFC® de produtos de alta qualidade para formulação e produção biofarmacêutica e farmacêutica suporta rigorosos procedimentos de controle de qualidade e é produzido em conformidade com as diretrizes relevantes de BPF atuais.
Aplicação
A glicina é um aminoácido amplamente usado no setor biofarmacêutico como estabilizante, modificador de tonicidade, tampão e agente de precipitação. Ela também é usada como emoliente, agente emulsificante e solubilizante em formulações sólidas e semissólidas.
Devido aos seus baixos limites microbianos e de endotoxinas, a Glicina crist. Emprove® Expert é particularmente indicada para aplicações de alto risco.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Neurotransmissor inibitório na coluna vertebral, regulador alostérico dos receptores de NMDA.
Informações legais
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
A substância 1.00590 não tem número de registro REACH (Registro, Avaliação, Autorização e Restrição de Produtos Químicos), porque o único uso apoiado é o uso em produtos medicinais para uso humano ou veterinário ou em alimentos ou rações, conforme o artigo 2 do Regulamento REACH (CE) N.º 1907/2006.
Aplicação
Nº do produto
Descrição
Preços
geralmente comprado junto com este produto
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 8
1 of 8
L-Histidina EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, JP
SAFC
1.04354
L-Histidina
Titriplex® III (ethylene dinitrilo tetraacetic acid disodium salt dihydrate), EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP
SAFC
1.37004
Titriplex® III
L-Metionina
SAFC
M8439
L-Metionina
Ácido cítrico powder, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP, FCC, E 330
SAFC
1.00243
Ácido cítrico
Glicina BioUltra, for molecular biology, ≥99.0% (NT)
Sigma-Aldrich
50046
Glicina
Fosfato de sódio EMPROVE® ESSENTIAL, DAC, USP
SAFC
1.06574
Fosfato de sódio
Ácido cítrico crystalline, EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP
SAFC
1.37003
Ácido cítrico