Documentos Principais
1.04352
SAFC
L-Histidina
EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., ChP, JP, USP
Fabricação farmacêutica
Sinônimo(s):
NSC 137773, Ácido (S)-2-amino-3-(4-imidazolil)propiônico
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H9N3O2
Número CAS:
Peso molecular:
155.15
Beilstein:
84088
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
Número do índice EC:
200-745-3
Agency
ChP
JP
Ph. Eur.
USP
Nível de qualidade
linha de produto
EMPROVE® EXPERT
Formulário
solid
técnica(s)
API processing | cocrystal formation: suitable
pH
7.7 (20 °C, 10 g/L in H2O)
pf
282 °C (dec.) (lit.)
aplicação(ões)
liquid formulation
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
N[C@@H](Cc1c[nH]cn1)C(O)=O
InChI
1S/C6H9N3O2/c7-5(6(10)11)1-4-2-8-3-9-4/h2-3,5H,1,7H2,(H,8,9)(H,10,11)/t5-/m0/s1
chave InChI
HNDVDQJCIGZPNO-YFKPBYRVSA-N
Descrição geral
Os produtos químicos desempenham um papel importante na estabilização de um medicamento biológico durante seu processo de fabricação e formulação, por exemplo, impedindo a agregação. Oferecemos uma ampla gama de estabilizantes, tampões e sais de alta qualidade para purificar e formular suas biomoléculas de forma bem-sucedida. Desenvolvidos especificamente para aplicações de alto risco, eles têm baixa biocarga e baixo teor de endotoxinas.
Como parte de nosso Programa Emprove®, nossas matérias-primas são fornecidas com uma documentação extensa para facilitar a conformidade de seu produto farmacêutico e biofarmacêutico, transparência total da cadeia de suprimentos e mitigação de riscos. Nosso portfólio SAFC® de produtos de alta qualidade para formulação e produção biofarmacêutica e farmacêutica suporta rigorosos procedimentos de controle de qualidade e é produzido em conformidade com as diretrizes relevantes de BPF atuais.
Aplicação
A histidina é usada na fabricação de produtos biofarmacêuticos como tampão na formulação. Ela é frequentemente usada com monocloridrato de histidina para preparar tampão de histidina com o valor de pH desejado.
Devido aos seus baixos limites microbianos e de endotoxinas, a L-histidina Emprove® Expert é particularmente adequada para aplicações de alto risco.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Precursor da histamina por ação da histidina descarboxilase.
Informações legais
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 9
1 of 9
Sacarose EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, JP, NF
SAFC
1.00892
Sacarose
L-Tryptophan EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, JP, USP
SAFC
1.08396
L-Tryptophan
L-Arginina EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., ChP, JP, USP
SAFC
1.01587
L-Arginina
D-Manitol EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP, FCC, E 421
SAFC
1.05980
D-Manitol
L-Histidina Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1108
L-Histidina
Sacarose EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, ChP, JP, NF
SAFC
1.07653
Sacarose
L-Proline EMPROVE® EXPERT Ph Eur,JP,USP
SAFC
1.07430
L-Proline