Merck
1.01587
SAFC
L-Arginina
EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., ChP, JP, USP
Fabricação farmacêutica
Sinônimo(s):
L-Arginina
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H14N4O2
Número CAS:
Peso molecular:
174.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
Número do índice EC:
200-811-1
Agency
ChP
JP
Ph. Eur.
USP
Nível de qualidade
linha de produto
EMPROVE® EXPERT
forma
solid
pH
11.4 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pf
238 °C (decomposition)
aplicação(ões)
liquid formulation
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C6H14N4O2/c7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9/h4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10)
chave InChI
ODKSFYDXXFIFQN-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Encontrar o excipiente certo que corresponde às suas necessidades, bem como às demandas regulatórias, pode ser um desafio difícil na formulação. Com o nosso conhecimento profundo em aplicações e o nosso conhecimento especializado em questões regulatórias, apoiamos você em todas as etapas de desenvolvimento, escalonamento e produção.
Como parte de nosso programa Emprove®, nossas matérias-primas são fornecidas com uma documentação extensa para facilitar a conformidade de seu produto farmacêutico e biofarmacêutico, transparência total da cadeia de suprimentos e mitigação de riscos. Nosso portfólio SAFC® de produtos de alta qualidade para formulação e produção biofarmacêutica e farmacêutica suporta rigorosos procedimentos de controle de qualidade e é produzido em conformidade com as diretrizes relevantes de BPF atuais.
Aplicação
A arginina tem várias aplicações na fabricação de produtos biofarmacêuticos, como aditivo para re-enovelamento de proteínas, supressão de agregados, redução de viscosidade e tampão para cromatografia.
Devido aos seus baixos limites microbianos e de endotoxinas, a L-arginina Emprove® Expert é adequada para aplicações de alto risco.
Informações legais
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6
L-Arginina
SAFC
A4599
L-Arginina
L-Proline EMPROVE® EXPERT Ph Eur,JP,USP
SAFC
1.07430
L-Proline
L-Arginina phyproof® Reference Substance
PHL82307
L-Arginina
L-Arginina European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
A1271000
L-Arginina
L-Histidina EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., ChP, JP, USP
SAFC
1.04352
L-Histidina
L-Arginina
Millipore
181003
L-Arginina