Documentos Principais
181003
Millipore
L-Arginina
Sinônimo(s):
(S)-(+)-Arginina
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H14N4O2 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
210.66
Beilstein:
3631658
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.21
Ensaio
≥99% (perchloric acid titration)
Nível de qualidade
forma
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Impurezas
≤100 CFU/g Total micoorganisms
≤6.0 EU/g Endotoxin
cor
white
solubilidade
water: 40 mg/mL
traços de cátion
Fe: ≤10 ppm
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N4O2.ClH/c7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9;/h4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10);1H/t4-;/m0./s1
chave InChI
KWTQSFXGGICVPE-WCCKRBBISA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Substrato da sintase de óxido nítrico, que é convertido em citrulina e óxido nítrico (NO). Induz a liberação de insulina por um mecanismo dependente de óxido nítrico.
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 7
1 of 7
L-Arginina EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., ChP, JP, USP
SAFC
1.01587
L-Arginina
Millipore
Millipore
1.01542
L-Arginine
L-Arginina for biochemistry
Millipore
1.01543
L-Arginina
L-Arginina
SAFC
A4599
L-Arginina
L-Arginina from non-animal source, meets EP, USP testing specifications, suitable for cell culture, 98.5-101.0%
Sigma-Aldrich
A8094
L-Arginina
L-Arginina EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP
SAFC
1.01544
L-Arginina
L-Arginina reagent grade, ≥98%
Sigma-Aldrich
A5006
L-Arginina