11039
L-Arginina
≥99.5% (AT), suitable for ligand binding assays, BioUltra
Sinônimo(s):
(S)-(+)-Arginina
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
L-Arginina, BioUltra, ≥99.5% (AT)
linha de produto
BioUltra
Ensaio
≥99.5% (AT)
Formulário
powder or crystals
atividade óptica
[α]20/D +22.0±0.5°, c = 5% in 5 M HCl
técnica(s)
ligand binding assay: suitable
Impurezas
insoluble matter, passes filter test
≤0.3% foreign amino acids
resíduo de ignição
≤0.05%
perda
≤0.05% loss on drying, 20 °C (HV)
cor
colorless or white
pH
5.5-7.0 (25 °C, 1 M in H2O)
pf
220-230 °C
solubilidade
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
densidade
1.42 g/cm3 at 20 °C
traços de ânion
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
traços de cátion
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
1 M in H2O
Absorção UV
λ: 260 nm Amax: ≤0.2
λ: 280 nm Amax: ≤0.1
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N4O2.ClH/c7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9;/h4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10);1H/t4-;/m0./s1
chave InChI
KWTQSFXGGICVPE-WCCKRBBISA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
non-adrenergic, non-cholinergic relaxation of the mouse
anococcygeus muscle