Documentos Principais
1.01543
Millipore
L-Arginina
for biochemistry
Sinônimo(s):
(S)-(+)-Arginina
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H14N4O2 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
210.66
Beilstein:
3631658
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
Número do índice EC:
214-275-1
NACRES:
NA.21
pressão de vapor
<1 Pa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
99% dry basis (perchloric acid titration)
Formulário
powder
potência
12000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5.7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pf
>235 °C
solubilidade
730 g/L
densidade
1.42 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
1250 kg/m3
traços de ânion
sulfate (SO42-): ≤0.01%
traços de cátion
As: ≤0.0005%
Ca: ≤0.001%
Co: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.0005%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.01%
Na: ≤0.005%
Zn: ≤0.0005%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N4O2.ClH/c7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9;/h4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10);1H/t4-;/m0./s1
chave InChI
KWTQSFXGGICVPE-WCCKRBBISA-N
Aplicação
  • Melhoria nos produtos de saúde dentária: Estudos mostraram que o monocloridrato de L-arginina aumenta a biodisponibilidade do fluoreto em produtos de cuidados odontológicos, promovendo melhor saúde oral (Bijle et al., 2020).
Ações bioquímicas/fisiológicas
Substrato da sintase de óxido nítrico, que é convertido em citrulina e óxido nítrico (NO). Induz a liberação de insulina por um mecanismo dependente de óxido nítrico.
Nota de análise
Teor (titulação ácida perclórica, calculado em substância seca): ≥ 99,0%
Identidade (espectro IV): passa no teste
Aspecto: branco a quase branco, pó fino
Aspecto da solução (1 mol/l, água): transparente e incolor
Rotação esp. (α 20/D, 50 g/l, ácido clorídrico 1 mol/l, calculado em substância seca): +21,0 a +22,0
Absorção de UV (260 nm; 1 mol/l; 1 cm; água): ≤ 0,20
Absorção de UV (280 nm; 1 mol/l; 1 cm; água): ≤ 0,05
Sulfato (SO₄): ≤ 0,01%
Metais pesados (como Pb): ≤ 0,001 %
As (arsênico): ≤ 0,0005%
Ca (cálcio): ≤ 0,001%
Co (cobalto): ≤ 0,0005%
Fe (ferro): ≤ 0,0005%
K (potássio): ≤ 0,0005%
Mg (magnésio): ≤ 0,0005%
Na (sódio): ≤ 0,005%
Zn (zinco): ≤ 0,0005%
NH₄ (amônio): ≤ 0,01%
Aminoácidos estranhos: ≤ 0,3%
Outras substâncias positivas para ninidrina: ≤ 0,2%
Perda na secagem (105 °C, 3 h): ≤ 0,3%
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5
L-Arginina
Millipore
181003
L-Arginina
L-Arginina natural, FCC, FG
Sigma-Aldrich
W381920
L-Arginina
L-Arginina reagent grade, &#8805;98%
Sigma-Aldrich
A5006
L-Arginina
L-Arginina
SAFC
A4474
L-Arginina
L-Arginina 99%, FCC, FG
Sigma-Aldrich
W381918
L-Arginina