Documentos Principais
W381920
Sigma-Aldrich
L-Arginina
natural, FCC, FG
Sinônimo(s):
Ácido (S)-2-amino-5-guanidinopentanoico
About This Item
Fórmula linear:
H2NC(=NH)NH(CH2)3CH(NH2)CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
174.20
Número FEMA:
3819
Beilstein:
1725413
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
17.003
NACRES:
NA.21
fonte biológica
corn
Nível de qualidade
grau
FG
Halal
Kosher
natural
Agency
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.320
pf
222 °C (dec.) (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
faint
cadeia de caracteres SMILES
N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N4O2/c7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9/h4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10)/t4-/m0/s1
chave InChI
ODKSFYDXXFIFQN-BYPYZUCNSA-N
Categorias relacionadas
Ações bioquímicas/fisiológicas
Substrato da óxido nítrico sintase, que é convertido em citrulina e óxido nítrico (NO). Induz a liberação de insulina por um mecanismo dependente de óxido nítrico.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
L-Arginina for biochemistry
Millipore
1.01543
L-Arginina
L-Arginina BioUltra, ≥99.5% (AT)
Sigma-Aldrich
11039
L-Arginina