A4474
L-Arginina
Fabricação farmacêutica
Sinônimo(s):
Ácido (S)-2-amino-5-guanidinopentanoico
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
non-animal source
Nível de qualidade
Ensaio
>98.5%
forma
crystalline powder
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
endotoxin, heavy metals, trace metals, residual solvents, tested
pf
222 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
H2O: 100 mg/mL
adequação
suitable for manufacturing use
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
cadeia de caracteres SMILES
N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N4O2/c7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9/h4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10)/t4-/m0/s1
chave InChI
ODKSFYDXXFIFQN-BYPYZUCNSA-N
Informações sobre genes
human ... NOS1(4842) , NOS2(4843)
rat ... Ppm1a(24666)
Descrição geral
Programa M-Clarity
Nosso abrangente portfólio de produtos químicos de processo a montante não apenas fornece aos fabricantes biofarmacêuticos matérias-primas de alta qualidade para a produção de terapias clássicas e novas, mas também os ajuda a chegar mais rapidamente ao mercado e a simplificar os desafios regulatórios. Confie em nós para oferecer transparência na cadeia de suprimentos e em nossa prospecção fiável no mundo inteiro, agilizando a qualificação do seu produto com o melhor suporte regulatório e atendimento do setor.
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Informações legais
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1