643440
L-Arginine-13C6 hydrochloride
99 atom % 13C, 95% (CP)
Sinônimo(s):
SILAC Amino Acid, (S)-(+)-2-Amino-5-[(aminomethyl)amino]pentanoic acid-13C6 hydrochloride, 13C Labeled arginine, 13C Labeled arginine hydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
pureza isotópica
99 atom % 13C
Nível de qualidade
Ensaio
95% (CP)
Formulário
solid
atividade óptica
[α]20/D +22°, c = 12 in 10% HCl
técnica(s)
protein expression: suitable
pf
226-230 °C (dec.) (lit.)
alteração de massa
M+6
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].N[13C@@H]([13CH2][13CH2][13CH2]N[13C](N)=N)[13C](O)=O
InChI
1S/C6H14N4O2.ClH/c7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9;/h4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10);1H/t4-;/m0./s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1;
chave InChI
KWTQSFXGGICVPE-BJPSCUOKSA-N
Embalagem
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Conteúdo relacionado
Protein structure analysis aids in identifying disease biomarkers and drug targets crucial for therapeutic treatments.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
643440-250MG | 4061841668695 |
643440-100MG | 4061832729701 |