Documentos Principais
R1780
Sigma-Aldrich
Meio RPMI-1640
With ʟ-glutamine, sodium bicarbonate without arginine, leucine, lysine, and phenol red, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture, suitable for isotope labeling for cell culture applications
Sinônimo(s):
RPMI 1640 Cell Culture Medium, Roswell Park Memorial Institute 1640 medium
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352207
NACRES:
NA.75
Nome do produto
Meio RPMI-1640, With L-glutamine and sodium bicarbonate. Without arginine, leucine, lysine, and phenol red, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture, designed for isotope labeling for cell culture applications
Nível de qualidade
esterilidade
sterile-filtered
Formulário
liquid
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
endotoxin, tested
componentes
NaHCO3: 2 g/L
phenol red: no
glucose: 2 g/L (Dextro)
L-glutamine: 0.3 g/L
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
O meio RPMI 1640 foi desenvolvido no Instituto Roswell Park Memorial, em 1966, por Moore e seus colaboradores. Uma modificação do meio 5A de McCoy. Ele foi formulado para dar suporte a células linfoblastoides em cultura de suspensão, mas desde então demonstrou ser capaz de fornecer suporte a uma ampla gama de células dependentes de ancoragem. Destinado originalmente para ser usado com um suplemento de soro, demonstrou-se que o RPMI 1640 dá suporte a diversas linhagens celulares na ausência de soro. Ele também foi usado amplamente nos protocolos de fusão e no crescimento de células híbridas. Esse meio é adequado para a cultura de leucócitos humanos normais e neoplásicos.
Reconstituição
Designed for use in stable isotope labeling with amino acids in cell culture applications.
Supplement with 0.100 g/L L-Arginine-13C6, 15N4 HCl (Product 608033), 0.100 g/L L-Leucine-13C6, 15N (Product 608068), and 0.100 g/L L-Lysine-13C6, 15N2 (Product 608041).
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 9
1 of 9
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich
R7513
Meio RPMI-1640
SAFC
SAFC
R8005
Meio RPMI-1640
SAFC
SAFC
R7755
Meio RPMI-1640
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich
R7638
Meio RPMI-1640
SAFC
SAFC
51536C
Meio RPMI-1640
L-leucina from non-animal source, meets EP, JP, USP testing specifications, suitable for cell culture, 98.5-101.0%
Sigma-Aldrich
L8912
L-leucina
SAFC
SAFC
R5886
Meio RPMI-1640
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich
R7388
Meio RPMI-1640
Guokai Yan et al.
Scientific reports, 7(1), 1914-1914 (2017-05-17)
Leucine (Leu) is a multifunctional essential amino acid that plays crucial role in various cellular processes. However, the integral effect of Leu on the hepatic proteome remains largely unknown. Here, we for the first time applied an isobaric tags for
Rachel S Lee et al.
Neoplasia (New York, N.Y.), 21(4), 389-400 (2019-03-23)
Approximately 50% of prostate cancers harbor the TMPRSS2:ERG fusion, resulting in elevated expression of the ERG transcription factor. Despite the identification of this subclass of prostate cancers, no personalized therapeutic strategies have achieved clinical implementation. Kinases are attractive therapeutic targets
Zhang Xiao Ying et al.
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research, 22(21), 5383-5393 (2016-11-03)
This study was performed to further our understanding of the biological and genetic basis of follicular lymphoma and to identify potential novel therapy targets. We analyzed previously generated whole exome sequencing data of 23 follicular lymphoma cases and one transformed
Hanlin Zhang et al.
Molecular cell, 76(1), 110-125 (2019-09-03)
Failure to make adaptive immune responses is a hallmark of aging. Reduced B cell function leads to poor vaccination efficacy and a high prevalence of infections in the elderly. Here we show that reduced autophagy is a central molecular mechanism
Michael D Lewis et al.
The American journal of tropical medicine and hygiene, 81(6), 1041-1049 (2009-12-10)
Trypanosoma cruzi, the agent of Chagas disease, can be subdivided into six discrete typing units (DTUs), TcI, TcIIa, TcIIb, TcIIc, TcIId or TcIIe, each having distinct epidemiologically important features. Dozens of genetic markers are available to determine the DTU to