Documentos Principais
R8005
SAFC
Meio RPMI-1640
Hybri-Max, Modified, with L-glutamine, 4500 mg/L glucose and 15mM HEPES, without sodium bicarbonate, powder, suitable for hybridoma
Fabricação farmacêutica
Sinônimo(s):
RPMI 1640 Culture Medium
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352207
NACRES:
NA.75
Nível de qualidade
Formulário
powder
técnica(s)
cell culture | hybridoma: suitable
Impurezas
endotoxin
componentes
phenol red: 0.0053 g/L
L-glutamine: 0.3 g/L
HEPES: 3.5745 g/L
NaHCO3: no
glucose: 4.5 g/L (Dextro)
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
O meio RPMI 1640 foi desenvolvido no Instituto Roswell Park Memorial, em 1966, por Moore e seus colaboradores. Uma modificação do meio 5A de McCoy. Ele foi formulado para dar suporte a células linfoblastoides em cultura de suspensão, mas desde então demonstrou ser capaz de fornecer suporte a uma ampla gama de células dependentes de ancoragem. Destinado originalmente para ser usado com um suplemento de soro, demonstrou-se que o RPMI 1640 dá suporte a diversas linhagens celulares na ausência de soro. Ele também foi usado amplamente nos protocolos de fusão e no crescimento de células híbridas. Esse meio é adequado para a cultura de leucócitos humanos normais e neoplásicos.
Quantidade
Formulated to contain 16.4 grams of powder per liter of medium.
Reconstituição
Supplement with 2.0 g/L sodium bicarbonate.
Informações legais
Hybri-Max is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Michael D Lewis et al.
The American journal of tropical medicine and hygiene, 81(6), 1041-1049 (2009-12-10)
Trypanosoma cruzi, the agent of Chagas disease, can be subdivided into six discrete typing units (DTUs), TcI, TcIIa, TcIIb, TcIIc, TcIId or TcIIe, each having distinct epidemiologically important features. Dozens of genetic markers are available to determine the DTU to
Sven D Willger et al.
PLoS pathogens, 4(11), e1000200-e1000200 (2008-11-08)
At the site of microbial infections, the significant influx of immune effector cells and the necrosis of tissue by the invading pathogen generate hypoxic microenvironments in which both the pathogen and host cells must survive. Currently, whether hypoxia adaptation is
Ryoichi Arita et al.
Diabetes, 58(1), 215-226 (2008-10-09)
Leukocyte adhesion in retinal microvasuculature substantially contributes to diabetic retinopathy. Involvement of the Rho/Rho kinase (ROCK) pathway in diabetic microvasculopathy and therapeutic potential of fasudil, a selective ROCK inhibitor, are investigated. Localization of RhoA/ROCK and Rho activity were examined in
Fhernanda R Smiderle et al.
BMC complementary and alternative medicine, 11, 58-58 (2011-07-27)
Mushroom polysaccharides have traditionally been used for the prevention and treatment of a multitude of disorders like infectious illnesses, cancers and various autoimmune diseases. Crude mushroom extracts have been tested without detailed chemical analyses of its polysaccharide content. For the
Tamara Veiga-Parga et al.
PLoS pathogens, 7(12), e1002427-e1002427 (2011-12-17)
Ocular herpes simplex virus infection can cause a blinding CD4⁺ T cell orchestrated immuno-inflammatory lesion in the cornea called Stromal Keratitis (SK). A key to controlling the severity of SK lesions is to suppress the activity of T cells that