SLM-240
RPMI-1640 complete medium
With ʟ-glutamine and 10% US origin FBS, liquid, sterile-filtered, suitable for cell cutlure
Sinônimo(s):
Low Bicarb Formulation, Roswell Park Memorial Institute 1640 medium
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
RPMI 1640 Complete Medium, with 2mM L-Glut and 10% FBS, supplemented with 2mM L-Glutamine and 10% U.S. origin FBS
Nível de qualidade
Formulário
liquid
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Qualidade
Osmolality= 270-292 mOsm/kg
Endotoxin= ≤2 EU/mL
Mycoplasma= Negative
Sterility Tested= Negative for Growth
Appearance= Orange/Red Clear Liquid
Cell Line Tested= A2780 Human Ovarian Carcinoma
geralmente comprado junto com este produto
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Os clientes também visualizaram
Artigos
Application note on how the CellASIC® ONIX2 microfluidic system can be used to analyze caspase-3 mediated apoptosis/cell death and cellular hypoxia in live immune and cancer cell lines.