R5886
Meio RPMI-1640
HEPES modification, without ʟ-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
Roswell Park Memorial Institute 1640 medium
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Meio RPMI-1640, HEPES Modification, With 25 mM HEPES, without L-glutamine., liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
esterilidade
sterile-filtered
Formulário
liquid
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
endotoxin, tested
pH
>7.2
componentes
L-glutamine: no
sodium pyruvate: no
HEPES: 25 mM
phenol red: yes
NaHCO3: yes
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Aplicação
- to culture human lymphoblastoid cell line cells
- prostate cancer cells
- monocytes from human blood
geralmente comprado junto com este produto
produto relacionado
suplemento
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?