Documentos Principais
S2GPU11RE
Millipore
Millipore® Sistema de filtração a vácuo estéril Stericup® Quick Release
pore size 0.22 μm, polyethersulfone membrane, funnel capacity 1000 mL, pack of 12 ea
Sinônimo(s):
SCGPU11RE, Sistema de filtração a vácuo estéril Stericup Quick Release-GP
About This Item
Código UNSPSC:
41104914
eCl@ss:
32031623
NACRES:
NB.24
Materiais
polyethersulfone membrane
polystyrene bottle
polystyrene funnel(s)
polystyrene housing
Nível de qualidade
esterilidade
sterile; irradiated
linha de produto
Stericup®
Características
hydrophilic
embalagem
pack of 12 ea
Parâmetros
45 °C max. temp.
descrição
2.4 mL (hold-up volume)
técnica(s)
sterile filtration: suitable
Altura
319 mm
capacidade
1000 mL
Diâmetro
13.5 cm
diâmetro do filtro
73 mm
área de filtração
40 cm2
capacidade do funil
1000 mL
Matriz
Express PLUS
tamanho de poro
0.22 μm pore size
conector
inlet funnel
outlet flask (Receiver)
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
Este item é uma substituição direta do SCGPU11RE
Trabalhe com facilidade e filtre com confiança com os sistemas de filtração Stericup® e Steritop®.
Os dispositivos de filtração estéril Stericup® e Steritop® usam membranas confiáveis e de alto desempenho para a filtração estéril ideal de reagentes laboratoriais, tampões e meios. Esses dispositivos combinam taxas de vazão e produtividade superiores com baixa ligação não específica e um design estável sem ponta.
Essa unidade de filtro de membrana de polietersulfona (PES) com tamanho de poro de 0,22 μm Stericup® combina um frasco bottle-top de 1000 ml com um frasco de recebimento de 1000 ml e tampa para processamento e armazenamento.
Aplicação
Os sistemas Stericup® e Steritop® são projetados para reduzir a formação de espuma e a desnaturação de proteínas enquanto maximizam o fluxo e podem ser usados para a filtração a vácuo estéril de soluções aquosas, como meio de cultura de tecidos e fluidos biológicos.
  • Meios de cultura de tecidos +/- aditivos
  • Tampões
  • Soluções biológicas
Somente para fins de pesquisa
Características e benefícios
  • O funil do filtro Quick Release se desconecta do frasco receptor com apenas um quarto de volta, reduzindo a probabilidade de derramamento e facilitando a manipulação na bancada ou dentro da capela.
  • Identificação do produto em negrito no funil do filtro Steritop®, exibindo claramente as características da membrana, incluindo composição e tamanho de poro para uma seleção rápida do produto adequado para determinada aplicação.
  • A tampa de vedação com um clique é flangeada e modificada para possibilitar uma aderência firme em condições secas ou úmidas, além de um indicador de parada táctil que confirma o fechamento seguro. Preocupe-se menos com a possibilidade de derramamento ou contaminação do conteúdo esterilizado. Preocupe-se menos com a possibilidade de derramamento ou contaminação do conteúdo esterilizado.
  • A superfície fosca e ampla para escrita no frasco receptor e a cor mais clara da tampa facilitam a rotulagem clara para melhorar a legibilidade e reduzir manchas ilegíveis.
  • A tampa com vedação com um clique fica na lateral para evitar o risco de contaminação.
  • Os frascos de recebimento podem ser empilhados para economizar espaço de armazenamento.
Informações legais
EXPRESS PLUS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Stericup is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany