Key Documents
R0883
Sigma-Aldrich
Meio RPMI-1640
With sodium bicarbonate, without ʟ-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
Roswell Park Memorial Institute 1640 medium
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352207
NACRES:
NA.75
product name
Meio RPMI-1640, With sodium bicarbonate, without L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Nível de qualidade
esterilidade
sterile-filtered
forma
liquid
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
endotoxin, tested
componentes
sodium pyruvate: no
phenol red: yes
L-glutamine: no
NaHCO3: yes
HEPES: no
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
O meio RPMI 1640 foi desenvolvido no Instituto Roswell Park Memorial, em 1966, por Moore e seus colaboradores. Uma modificação do meio 5A de McCoy. Ele foi formulado para dar suporte a células linfoblastoides em cultura de suspensão, mas desde então demonstrou ser capaz de fornecer suporte a uma ampla gama de células dependentes de ancoragem. Destinado originalmente para ser usado com um suplemento de soro, demonstrou-se que o RPMI 1640 dá suporte a diversas linhagens celulares na ausência de soro. Ele também foi usado amplamente nos protocolos de fusão e no crescimento de células híbridas. Esse meio é adequado para a cultura de leucócitos humanos normais e neoplásicos.
Aplicação
O meio RPMI-1640 foi usado:
  • para cultivar a linhagem de células de próstata PC-3 e células Jurkat
  • para manter uma linhagem de células de adenocarcinoma de mama humano caucasiano triplo-negativo MDA-MB-231 e do tipo luminal MCF7
  • para cultivar células tumorais circulantes (CTCs)
Reconstituição
Suplemente com 0,3 g/l de L-glutamina.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
MUC1 antigen-specific CD8 T lymphocytes targeting MCF7 and MDA-MB-231 human breast adenocarcinoma cell lines
Parsonidis P, et al.
Journal of Cancer Therapy, 10(07), 495-495 (2019)
M Mathur et al.
JNMA; journal of the Nepal Medical Association, 53(198), 108-112 (2016-03-20)
Dermatophytosis is a common superficial fungal infection of the skin, hair and nails caused by Trichophyton, Microsporum and Epidermophyton dermatophytic species. Identification of causative dermatophytic species tend to vary with time and place and antifungal sensitivity is of epidemiological concern
Adela Ngwewondo et al.
PLoS neglected tropical diseases, 12(6), e0006565-e0006565 (2018-06-14)
Ivermectin is the only drug currently recommended for the treatment of onchocerciasis, the second leading infectious cause of blindness in the world. This drug kills only the first stage larvae-microfilariae (mf) of Onchocerca volvulus and is to be used cautiously
Grzegorz Sumara et al.
Cell, 136(2), 235-248 (2009-01-13)
Dysfunction and loss of insulin-producing pancreatic beta cells represent hallmarks of diabetes mellitus. Here, we show that mice lacking the mitogen-activated protein kinase (MAPK) p38delta display improved glucose tolerance due to enhanced insulin secretion from pancreatic beta cells. Deletion of
Stepan Coufal et al.
Cells, 8(7) (2019-07-25)
Crohn's disease (CD), ulcerative colitis (UC) and inflammatory bowel disease (IBD) associated with primary sclerosing cholangitis (PSC-IBD), share three major pathogenetic mechanisms of inflammatory bowel disease (IBD)-gut dysbiosis, gut barrier failure and immune system dysregulation. While clinical differences among them
Protocolos
WST-1 assay protocol for measuring cell viability, proliferation, activation and cytotoxicity. Instructions for WST-1 reagent preparation and examples of applications. Frequently asked questions and troubleshooting guide for WST-1 assay.
Protocol Guide: XTT Assay for Cell Viability and Proliferation