Key Documents
R8755
Sigma-Aldrich
Meio RPMI-1640
With ʟ-glutamine, without phenol red and sodium bicarbonate, powder, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
Roswell Park Memorial Institute 1640 medium
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352207
NACRES:
NA.75
product name
Meio RPMI-1640, Modified, with L-glutamine, without phenol red and sodium bicarbonate, powder, suitable for cell culture
forma
powder
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
componentes
HEPES: no
phenol red: no
L-glutamine: yes
NaHCO3: no
sodium pyruvate: no
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
O meio RPMI 1640 foi desenvolvido no Instituto Roswell Park Memorial, em 1966, por Moore e seus colaboradores. Uma modificação do meio 5A de McCoy. Ele foi formulado para dar suporte a células linfoblastoides em cultura de suspensão, mas desde então demonstrou ser capaz de fornecer suporte a uma ampla gama de células dependentes de ancoragem. Destinado originalmente para ser usado com um suplemento de soro, demonstrou-se que o RPMI 1640 dá suporte a diversas linhagens celulares na ausência de soro. Ele também foi usado amplamente nos protocolos de fusão e no crescimento de células híbridas. Esse meio é adequado para a cultura de leucócitos humanos normais e neoplásicos.
Aplicação
RPMI-1640 Medium is used for the following applications:
  • Used in cell culture medium: Murine thymoma EL-4 cells were cultured in RPMI 1640 medium supplemented with other components
  • Used for the mycobacterial infection of splenocytes (in antibiotic-free RPMI 1640 medium)
  • Used for cell isolation and culture
  • Used in culture medium (as one of the component) during lymphocyte separation and culture, ELISPOT Assay, Ex Vivo Proliferation Assay
  • Used in medium for gp39 gene expression and CD40-Immunoglobuin binding assays
  • Used for the preparation of antifungal agents
Quantidade
Formulated to contain 10.4 grams of powder per liter of medium.
Reconstituição
Supplement with 2.0 g/L sodium bicarbonate.
Outras notas
Phenol red has been shown to interfere with the growth of some cells at clonal densities. Use this medium when working with stem cells or when growing cells at low densities. Also recommended for in vitro diagnostics use.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
SAFC
SAFC
R5886
Meio RPMI-1640
SAFC
SAFC
R1145
Meio RPMI-1640
SAFC
SAFC
51536C
Meio RPMI-1640
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich
R5158
Meio RPMI-1640
R Roubenoff et al.
The journals of gerontology. Series A, Biological sciences and medical sciences, 53(1), M20-M26 (1998-02-19)
To determine the association among aging, inflammation, and cytokine production by peripheral blood mononuclear cells. We examined production of interleukin-1 beta (IL-1 beta), tumor necrosis factor-alpha (TNF-alpha), IL-1 receptor antagonist (IL-1Ra), and IL-6 in 711 elderly participants in the Framingham
M Farrington et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 91(3), 1099-1103 (1994-02-01)
Common variable immunodeficiency (CVI) is characterized by hypogammaglobulinemia and recurrent bacterial infections due to failure of CVI B cells to differentiate in vivo into immunoglobulin-secreting plasma cells. We hypothesized that T-cell dysfunction resulting in abnormal contact-mediated B-cell activation may play
T P Szatrowski et al.
Cancer research, 51(3), 794-798 (1991-02-01)
Few nonphagocytic cells are known to generate reactive oxygen intermediates. Based on horseradish peroxidase-dependent, catalase-inhibitable oxidation of fluorescent scopoletin, seven human tumor cell lines constitutively elaborated H2O2 at rates (up to 0.5 nmol/10(4) cells/h) large enough that cumulative amounts at
Manuel Cuenca-Estrella et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 46(11), 3644-3647 (2002-10-18)
A two-laboratory study was performed to evaluate the correlation between the NCCLS M27-A and EUCAST microdilution procedures for antifungal testing of Candida spp. A panel of 109 bloodstream isolates was tested against amphotericin B, flucytosine, fluconazole, and itraconazole. Overall, the
M E Klepser et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 41(6), 1392-1395 (1997-06-01)
Time-kill curves were determined for three isolates of Candida albicans tested against fluconazole and amphotericin B at multiples of the MIC. Fluconazole produced fungistatic activity, with concentration-related growth effects observed over a narrow range of concentrations. Amphotericin B exhibited fungicidal
Artigos
The enzyme-linked immunosorbent spot (ELISpot ) assay enables visualization of multiple secretory products from a single responding cell. The ELISpot provides both qualitative (type of immune protein) and quantitative (number of responding cells) information.