F2442
Soro bovino fetal
USA origin, sterile-filtered, suitable for cell culture, suitable for hybridoma
Sinônimo(s):
FBS, FCS, soro, soros
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
bovine fetus
Nível de qualidade
esterilidade
sterile-filtered
linha de produto
FBS Classic
composição
Bovine IgG, ≤1 mg/mL
Hemoglobin, ≤20 mg/dL
origem
USA origin
técnica(s)
cell culture | hybridoma: suitable
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
≤10 EU/mL endotoxin
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Aplicação
- meio de crescimento de melanócitos semelhantes a macrófagos perivasculares (PVM/M) residentes
- fluido sintético de oviduto (SOF)
- Meio mínimo essencial de Eagle (EMEM)
- meio neurobasal
- meio 5A de McCoy Hyclone
- meio de Hank
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de análise
- Testado quanto à presença de bactérias, vírus e micoplasma
- Triplo-filtrada com membrana de 0,1 mícron em condições assépticas.
- Testado quanto à presença de endotoxinas e hemoglobina
Outras notas
geralmente comprado junto com este produto
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Os clientes também visualizaram
Artigos
Our company presents an article on the Detection of Endogenous Pathway Activity in Novel Reporter Cell Lines
MISSION® Target ID Library for Human miRNA Target Identification and Discovery;
High titer lentiviral particles for LC3 variants used for live cell analysis of cellular autophagy.
High titer lentiviral particles including beta-actin, alpha-tubulin and vimentin used for live cell analysis of cytoskeleton structure proteins.