ES009-M
Fetal Bovine Serum
US Origin, EmbryoMax ES Cell Qualified FBS, sterile-filtered, suitable for stem cell culture
Sinônimo(s):
FBS, FCS, Sera, Serum
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
bovine fetus
Nível de qualidade
esterilidade
sterile-filtered
linha de produto
FBS Select
fabricante/nome comercial
Specialty Media
EmbryoMax®
origem
USA origin
técnica(s)
cell culture | stem cell: suitable
Impurezas
endotoxin, tested
mycoplasma, tested
virus, tested
temperatura de armazenamento
−20°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Note: Precipitates may develop upon freezing and/or thawing of this product. If precipitates are present, filter product through a 0.2 micron filter. This occurrence does not impact product performance.
Qualidade
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
- Endotoxin and hemoglobin tested
- Tested for the presence of bacteria, virus, and mycoplasma
- Triple filtered with 0.1 micron membrane under aseptic conditions
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Os clientes também visualizaram
Conteúdo relacionado
Monitoring the shape of the cell size distribution is a fast and useful method for assessing the proliferative properties of mammalian cells.