Key Documents
F9665
Sigma-Aldrich
Soro bovino fetal
Heat Inactivated, non-USA origin, sterile-filtered, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
FBS inativado termicamente, Soro inativado termicamente, Soros inativados termicamente, FBS, FCS, soro, soros
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352207
NACRES:
NA.71
fonte biológica
bovine fetus
Nível de qualidade
esterilidade
sterile-filtered
linha de produto
FBS Classic
composição
Hemoglobin, ≤25 mg/dL
origem
non-USA origin
disponibilidade
not available in USA
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
≤10 EU/mL endotoxin
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Aplicação
O FBS é usado em diversas aplicações de cultura celular. O FBS fornece vários fatores indefinidos que promovem o crescimento e melhoram a sobrevivência de células em cultura.
Nota de preparo
Preparo por aquecimento a 56 °C por 30 minutos. O aquecimento do soro a 56 °C por 30 minutos é usado para inativar o sistema complemento para imunoensaios. A ativação por calor inativa também outros inibidores não determinados de crescimento celular em cultura.
Nota de análise
  • Testado quanto à presença de bactérias, vírus e micoplasma
  • Triplo-filtrada com membrana de 0,1 mícron em condições assépticas.
  • Testado quanto à presença de endotoxinas e hemoglobina
Informações legais
Não disponível nos EUA ou Canadá. Cheque com o seu fornecedor local sobre a disponibilidade e restrições à importação no seu país.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
Karoline Pill et al.
Frontiers in bioengineering and biotechnology, 6, 156-156 (2018-11-10)
A promising approach to overcome hypoxic conditions in tissue engineered constructs is to use the potential of endothelial cells (EC) to form networks in vitro when co-cultured with a supporting cell type in a 3D environment. Adipose tissue-derived stromal cells
Athar Khalil et al.
Frontiers in oncology, 8, 482-482 (2018-11-15)
T-box (TBX) transcription factors are evolutionary conserved genes and master transcriptional regulators. In mammals, TBX2 subfamily (TBX2, TBX3, TBX4, and TBX5) genes are expressed in the developing lung bud and tracheae. Our group previously showed that the expression of TBX2
Nisha Dahiya et al.
Phytomedicine : international journal of phytotherapy and phytopharmacology, 23(14), 1743-1752 (2016-12-04)
NeemAzal® (NA) is a quantified extract from seed kernels of neem, Azadirachta indica A.Juss. (Meliaceae), with a wide spectrum of biological properties, classically ascribed to its limonoid content. NA contains several azadirachtins (A to L), azadirachtin A (AzaA) being its
Jing Lin et al.
Nature communications, 10(1), 3544-3544 (2019-08-09)
Simultaneous measurement of proteins and mRNA in single cells enables quantitative understanding and modeling of cellular functions. Here, we present an automated microfluidic system for multi-parameter and ultra-sensitive protein/mRNA measurements in single cells. Our technology improves the sensitivity of digital
Amina Kamar et al.
Frontiers in genetics, 8, 217-217 (2018-01-13)
Despite an obvious role for consanguinity in congenital heart disease (CHD), most studies fail to document a monogenic model of inheritance except for few cases. We hereby describe a first-degree cousins consanguineous Lebanese family with 7 conceived children: 2 died