Key Documents
F6765
Sigma-Aldrich
Soro bovino fetal
USA origin, Charcoal Stripped, sterile-filtered, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
FBS, FCS, soro, soros
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352207
NACRES:
NA.71
fonte biológica
bovine fetus
Nível de qualidade
esterilidade
sterile-filtered
linha de produto
FBS Select
composição
Bovine IgG, ≤1 mg/mL
Hemoglobin, ≤20 mg/dL
origem
USA origin
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
≤10 EU/mL endotoxin (typically ≤1 EU/ml)
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Aplicação
O FBS obtido nos EUA é usado em diversas aplicações de cultura celular. O FBS fornece vários fatores indefinidos que promovem o crescimento e melhoram a sobrevivência de células em cultura. O FBS com remoção de hormônios por carvão ativado é usado frequentemente no lugar de FCS para minimizar o nível de androgênios e outros hormônios contidos em meios suplementados com soro a 10%.
Ações bioquímicas/fisiológicas
O soro bovino fetal (FBS) com remoção de hormônios por carvão ativado está disponível para pesquisadores que precisam de níveis reduzidos de vários hormônios em seus estudos. O carvão ativado tratado com dextrana é usado para remover os hormônios seletivamente, sem perda não específica de outros componentes séricos. A eficácia da remoção dos hormônios é avaliada com base nas reduções dos níveis de T3, T4 e progesterona antes e depois do tratamento.
Este produto destina-se a pesquisadores envolvidos no estudo de processos influenciados por hormônios esteroides, como estímulo de estrogênio e o processo de obesidade e outras áreas que se beneficiam com níveis hormonais reduzidos, como determinados tipos de infecções virais.
Nota de análise
  • Testado quanto à presença de bactérias, vírus e micoplasma
  • Triplo-filtrado com membrana de 0,1 mícron em condições assépticas
  • Testado quanto à presença de endotoxinas e hemoglobina
Outras notas
O produto não está disponível na Austrália. Consulte nosso protocolo para a remoção de FBS por carvão vegetal para esgotar os hormônios aqui.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Ahmad Sharanek et al.
Drug metabolism and disposition: the biological fate of chemicals, 45(12), 1292-1303 (2017-09-21)
Drug-induced intrahepatic cholestasis is characterized by cellular accumulation of bile acids (BAs), whose mechanisms remain poorly understood. The present study aimed to analyze early and progressive alterations of BA profiles induced by cyclosporine A, chlorpromazine, troglitazone, tolcapone, trovafloxacin, and tacrolimus
Christian D. Hernandez-Silva et al.
Anti-cancer agents in medicinal chemistry, 19(6), 783-791 (2019-02-08)
The effect of estrogen has been traditionally studied through the modulation of its alpha and beta nuclear receptors; however, the G Protein-Coupled Estrogen Receptor (GPER) has been recently involved in the pathology of numerous tumors. Although the study of GPER
Jonathan T Lei et al.
Cell reports, 24(6), 1434-1444 (2018-08-09)
RNA sequencing (RNA-seq) detects estrogen receptor alpha gene (ESR1) fusion transcripts in estrogen receptor-positive (ER+) breast cancer, but their role in disease pathogenesis remains unclear. We examined multiple ESR1 fusions and found that two, both identified in advanced endocrine treatment-resistant
Anna K Wójtowicz et al.
Neurotoxicity research, 35(1), 183-195 (2018-08-19)
Di-(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) is used as a plasticizer in various plastic compounds, such as polyvinyl chloride (PVC), and products including baby toys, packaging films and sheets, medical tubing, and blood storage bags. Epidemiological data suggest that phthalates increase the risk
Yusuke Ohnishi et al.
PloS one, 3(5), e2248-e2248 (2008-05-22)
Allele-specific gene silencing by RNA interference (RNAi) is therapeutically useful for specifically inhibiting the expression of disease-associated alleles without suppressing the expression of corresponding wild-type alleles. To realize such allele-specific RNAi (ASP-RNAi), the design and assessment of small interfering RNA
Artigos
Find answers to frequently asked questions (FAQs) about FBS and other serum products, and links to related products.